Läs mer
4-(Imidazol-1-yl)phenol, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Imidazol-1-yl)phenol |
| CAS | 10041-02-8 |
| Molekylformel | C9H8N2O |
| MDL-nummer | MFCD00005281 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | OC1=CC=C(N2C=CN=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.17 |
| Procent renhet | 95% |