Läs mer
4-Indolyl Acetate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Indolyl Acetate |
| CAS | 5585-96-6 |
| Molekylformel | C10H9NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00010678 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | CC(=O)OC1=C2C=CNC2=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.18 |
| Procent renhet | 98% |