Läs mer
4-iodo-1,2-dimethylbenzene, Thermo Scientific™
Produktkod. 10630025
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10630025 10 g 10g
10103174 25 g 25g
11320847 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10630025 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00311EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 31599-61-8
Molekylformel C8H9I
Molekylvikt (g/mol) 232.064
MDL-nummer MFCD00040989
InChI-nyckel CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-iodobenzene, benzene, 4-iodo-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyliodobenzene, 1-iodo-3,4-dimethylbenzene, 4-iodo-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-iodobenzene, 4-iodo-orthoxylene, 4-iodo-0-xylene, pubchem3105
PubChem CID 141646
IUPAC-namn 4-iodo-1,2-dimethylbenzene
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)I)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-o-xylene
CAS Min % 97.0
Densitet 1.6300g/mL
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 232.06
Procent renhet 97%