Läs mer
4-Iodo-1-methylimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Iodo-1-methylimidazole |
| CAS | 71759-87-0 |
| Molekylformel | C4H5IN2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Methyl-4-iodoimidazole, 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5IN2/c1-7-2-4(5)6-3-7/h2-3H,1H3 |
| LEDER | IC1=CN(C)C=N1 |
| IUPAC-namn | 4-iodo-1-methyl-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 208 |
| Formel vikt | 207.95 |