Läs mer
4-jod-1-fenyl-lH-pyrazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495357
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495357 1 g 1g
15405367 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32612.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23889-85-2 | C9H7IN2 | 270.073 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23889-85-2
Molekylformel C9H7IN2
Molekylvikt (g/mol) 270.073
MDL-nummer MFCD11707168
InChI-nyckel PYJVDCYRDQUUKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-1-phenyl-1h-pyrazole, 1-phenyl-4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-phenyl, pubchem13298, 4-iodanyl-1-phenyl-pyrazole, 1-phenyl-4-iodo-1h-pyrazole
PubChem CID 14972076
IUPAC-namn 4-jod-1-fenylpyrazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)N2C=C(C=N2)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Kvantitet 1 g
Formel vikt 270.07
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.