Läs mer
4-jod-1-tritylimidazol, TRC
Produktkod. 30407678
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30407678 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30407678 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7248502.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-1-tritylimidazole
CAS 96797-15-8
Molekylformel C22H17IN2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-Iodo-1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole, 1-(Triphenylmethyl)-4-iodoimidazole, 1-Trityl-4-iodoimidazole, 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
InChI formel InChI=1S/C22H17IN2/c23-21-16-25(17-24-21)22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
LEDER Ic1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn 4-jodo-1-tritylimidazol
Molekylvikt (g/mol) 436.29
Formel vikt 436.0436