Läs mer
4-jod-1H-pyrazol, 99 %
Produktkod. 15432838
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432838 25 g 25g
15412838 1 g 1g
15422838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56369.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 3469-69-0 | C3H3IN2 | 193,975 g/mol
4-jodopyrazol användes i en indiummedierad syntes av heterobiaryler. Den genomgår jodering i närvaro av jod och ammoniumhydroxid för att ge 3,4-di-jod- och 3,4,5-tri-jod-pyrazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-jodopyrazol användes i en indiummedierad syntes av heterobiaryler. Den genomgår jodering i närvaro av jod och ammoniumhydroxid för att ge 3,4-di-jod- och 3,4,5-tri-jod-pyrazol.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3469-69-0
Molekylformel C3H3IN2
Molekylvikt (g/mol) 193.975
MDL-nummer MFCD00005244
InChI-nyckel LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo, 4-iodo-pyrazole, pyrazole, 4-iodo, 4-iod-1h-pyrazol, 4-iodo pyrazole, sfthcqvilimkp@, zlchem 55, 4-iodo-1h-pyrazol, pubchem13295
PubChem CID 77022
ChEBI CHEBI:45260
IUPAC-namn 4-jod-lH-pyrazol
LEDER C1=C(C=NN1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-1H-pyrazole
Smältpunkt 108 °C till 110 °C
Kvantitet 25 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 193.97
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.