Läs mer
4-jod-2,1,3-bensotiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10100592
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10100592 250 mg 250mg
10394132 1 g 1g
10396914 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10100592 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09111CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 352018-95-2
Molekylformel C6H3IN2S
Molekylvikt (g/mol) 262.07
MDL-nummer MFCD02681904
InChI-nyckel ROPRWVSWECJQIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-iodo, 4-iodo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-iodanyl-2,1,3-benzothiadiazole, 4-iodobenzo c 1,2,5-thiadiazole, 4-iodo-2,1,3-benzothiadiazole
PubChem CID 2776287
IUPAC-namn 4-jod-2,1,3-bensotiadiazol
LEDER IC1=CC=CC2=NSN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 262.07
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole