Läs mer
4-jod-2,1,3-bensotiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10394132
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10394132 1 g 1g
10100592 250 mg 250mg
10396914 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10394132 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09111DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 352018-95-2
Molekylformel C6H3IN2S
Molekylvikt (g/mol) 262.07
MDL-nummer MFCD02681904
InChI-nyckel ROPRWVSWECJQIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-iodo, 4-iodo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-iodanyl-2,1,3-benzothiadiazole, 4-iodobenzo c 1,2,5-thiadiazole, 4-iodo-2,1,3-benzothiadiazole
PubChem CID 2776287
IUPAC-namn 4-jod-2,1,3-bensotiadiazol
LEDER IC1=CC=CC2=NSN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 262.07
Procent renhet 97%