Läs mer
4-jod-2,6-dimetylfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10101322
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10101322 50 g 50g
10533242 1 g 1g
10262362 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10101322 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00223EE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 10570-67-9
Molekylformel C8H9IO
Molekylvikt (g/mol) 248.06
MDL-nummer MFCD00094415
InChI-nyckel HUUNIMCCAGNBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,6-dimethyl-phenol, 4-iodo-2,6-xylenol, acmc-2098hg, phenol,4-iodo-2,6-dimethyl, huunimccagnbdf-uhfffaoysa, phenol, 4-iodo-2,6-dimethyl
PubChem CID 555318
IUPAC-namn 4-jod-2,6-dimetylfenol
LEDER CC1=CC(I)=CC(C)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-2, 6-dimethylphenol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 248.06
Procent renhet 97%