Läs mer
4-jod-2,6-dimetylfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10533242
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10533242 1 g 1g
10262362 10 g 10g
10101322 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10533242 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00223DA
Kemiska identifierare
CAS 10570-67-9
Molekylformel C8H9IO
Molekylvikt (g/mol) 248.06
MDL-nummer MFCD00094415
InChI-nyckel HUUNIMCCAGNBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,6-dimethyl-phenol, 4-iodo-2,6-xylenol, acmc-2098hg, phenol,4-iodo-2,6-dimethyl, huunimccagnbdf-uhfffaoysa, phenol, 4-iodo-2,6-dimethyl
PubChem CID 555318
IUPAC-namn 4-jod-2,6-dimetylfenol
LEDER CC1=CC(I)=CC(C)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-2, 6-dimethylphenol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 248.06
Procent renhet 97%