Läs mer
4-Iodo-2,6-dimethylphenylamine Hydrochloride, Mikromol
Produktkod. 30459325
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30459325 25 mg
1 options
Produktkod. 30459325 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3376.360025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Iodo-2,6-dimethylphenylamine Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-2,6-dimethylphenylamine Hydrochloride
CAS 138385-59-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Iodo-2,6-dimethylphenylamine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H10 I N . HCl
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Iodo-2,6-dimethylphenylamine Hydrochloride, Benzenamine, 4-iodo-2,6-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzenamine, 4-iodo-2,6-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Iodo-2,6-dimethylaniline hydrochloride, 4-Iodo-2,6-dimethylbenzenamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H10IN.ClH/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10;/h3-4H,10H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Cc1cc(I)cc(C)c1N
IUPAC-namn 4-iodo-2,6-dimethylaniline;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 283.5371
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 282.9625 g/mol