Läs mer
4-jod-2-metyl-lH-imidazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10513232
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10513232 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10406862 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10513232 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00831DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 73746-45-9
Molekylformel C4H5IN2
Molekylvikt (g/mol) 208.00
MDL-nummer MFCD02684335
InChI-nyckel SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794623
IUPAC-namn 5-jod-2-metyl-lH-imidazol
LEDER CC1=NC=C(I)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-iodo-2-methyl-1H-imidazole
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl
Formel vikt 208.0016