Läs mer
4-Iodo-2-nitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Iodo-2-nitroaniline |
| CAS | 20691-72-9 |
| Molekylformel | C6H5N2O2I |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5IN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2 |
| LEDER | Nc1ccc(I)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-iodo-2-nitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.02 |
| Formel vikt | 263.9396 |