Läs mer
4-jod-2-nitrotoluen, 97 %
Produktkod. 11468527
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468527 25 g 25g
11458527 5 g 5g
11478527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18607.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 41252-97-5 | C7H6INO2 | 263,034 g/mol
4-jod-2-nitrotoluen används för att producera 3-(4-metyl-3-nitro-fenyl)-1H-indol vid en temperatur av 40 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-jod-2-nitrotoluen används för att producera 3-(4-metyl-3-nitro-fenyl)-1H-indol vid en temperatur av 40 °C.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41252-97-5
Molekylformel C7H6INO2
Molekylvikt (g/mol) 263.034
MDL-nummer MFCD00051090
InChI-nyckel QLMRDNPXYNJQMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-nitrotoluene, benzene, 4-iodo-1-methyl-2-nitro, pubchem15938, 2-nitro-4-iodotoluene, acmc-1apfk, maybridge1_008109, ksc493s9d, 4-iodo-1-methyl-2-nitro-benzene
PubChem CID 170481
IUPAC-namn 4-jod-l-metyl-2-nitrobensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-2-nitrotoluene
Smältpunkt 58 °C till 62 °C
Kvantitet 25 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 263.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.