Läs mer
4-Jod-2-(trifluormetyl)benzonitril, 97 %
Product Code. 15471928
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15471928 5 g 5g
15481928 250 mg 250mg
15461928 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15471928 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55609.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 101066-87-9 | C8H3F3IN | 297,019 g/mol
4-jod-2-(trifluormetyl)bensonitril används som farmaceutiska mellanprodukter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-jod-2-(trifluormetyl)bensonitril används som
farmaceutiska mellanprodukter
. Löslighet
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101066-87-9
Molekylformel C8H3F3IN
Molekylvikt (g/mol) 297.019
MDL-nummer MFCD08458091
InChI-nyckel RBRTXKYFMXVIER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-5-iodobenzotrifluoride, benzonitrile, 4-iodo-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-iodobenzonitrile, 4-cyano-3-trifluoromethyl-1-iodobenzene, 4-cyano-3-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4810, acmc-1bqw7, ksc494m4b
PubChem CID 16218337
IUPAC-namn 4-jod-2-(trifluormetyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1I)C(F)(F)F)C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 50 °C till 55 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 297.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.