Läs mer
4-Jod-2-(trifluormetyl)benzonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 101066-87-9 |
| Molekylformel | C8H3F3IN |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H |
| LEDER | FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N |
| IUPAC-namn | 4-jod-2-(trifluormetyl)benzonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.02 |
| Formel vikt | 296.9262 |