Läs mer
4-Jod-2-(trifluormetyl)benzonitril, TRC
Produktkod. 30405648
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30405648 10 mg
1 options
Produktkod. 30405648 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI70647810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 101066-87-9
Molekylformel C8H3F3IN
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
LEDER FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N
IUPAC-namn 4-jod-2-(trifluormetyl)benzonitril
Molekylvikt (g/mol) 297.02
Formel vikt 296.9262