Läs mer
4-Iodo-3,5-dimethylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11438747
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438747 5 g 5g
11428747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19911.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10557-85-4
Molekylformel C5H6INO
Molekylvikt (g/mol) 223.01
MDL-nummer MFCD00173743
InChI-nyckel NMNOXVWRJISEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-iodoisoxazole, 4-iodo-3,5-dimethylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-3,5-dimethyl, 4-iodo-3,5-dimethyl-isoxazole, 3,5-dimethyl-4-iodoisorazole, pubchem3546, buttpark 97\06-60, acmc-2098gw, ksc496a2p, 3.5-dimethyl-4-iodoisorazole
PubChem CID 613883
IUPAC-namn 4-iodo-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
LEDER CC1=C(I)C(C)=NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-3,5-dimethylisoxazole
Smältpunkt 51°C to 55°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 223.01
Procent renhet 97%