Läs mer
4-jod-3-metyl-5-fenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10478182
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10478182 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10089111 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10478182 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC20311DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 16114-53-7
Molekylformel C10H8INO
Molekylvikt (g/mol) 285.084
MDL-nummer MFCD03086126
InChI-nyckel RLZGZJOMCXKYIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole, isoxazole,4-iodo-3-methyl-5-phenyl, 3-methyl-5-phenyl-4-iodoisoxazole, 4-iodo-3-methylisoxazol-5-yl benzene, 4-iodo-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl benzene
PubChem CID 2776520
IUPAC-namn 4-jod-3-metyl-5-fenyl-l,2-oxazol
LEDER CC1=NOC(=C1I)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 285.08
Procent renhet 97%