missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Iodo-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Iodo-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 5471-81-8 |
| Molekylformel | C9H9IO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Iodo-m-toluic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Methyl-4-iodobenzoate, Methyl 4-Iodo-3-methylbenzoate, NSC 28460 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9IO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(I)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-iodo-3-methylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.07 |
| Formel vikt | 275.9647 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?