Läs mer
4-Iodo-3-nitrotoluene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10459052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10459052 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10459052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 326300050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-3-nitrotoluene
Namnnotering 97%
CAS 5326-39-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 52°C to 54°C
Färg Orange to Brown
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H6INO2
MDL-nummer MFCD00024196
Kvantitet 5 g
Synonym 4-iodo-3-nitrotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl-2-nitro, 3-nitro-4-iodotoluol, 3-nitro-4-iodotoluene, pubchem4550, acmc-209l5f, ksc597g8t, 4-jod-3-nitro-1-methylbenzol, 1-iodo-4-methyl-2-nitro-benzene
InChI-nyckel DKYCDXAZCHMPSJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(I)C(=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 1-iodo-4-methyl-2-nitrobenzene
Molekylvikt (g/mol) 263.03
PubChem CID 138455
Formel vikt 263.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Glistening Powder