Läs mer
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11976231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
11976231 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 11976231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444820010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
CAS 866638-72-4
Smältpunkt 139.0°C to 141.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C4H2F3IN2
Kvantitet 1 g
Synonym 4-iodo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-iodo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-3-trifluoromethyl, acmc-209qaw, 4-iodo-3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-4-iodo-1h-pyrazole, 4-iodo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole
InChI-nyckel XRUHSOXIZMYOHX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=NNC(=C1I)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Molekylvikt (g/mol) 261.97
PubChem CID 16069792
Formel vikt 261.97
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.