Läs mer
4-jod-5-metyl-3-fenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10049201
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10049201 1 g 1g
10582842 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10049201 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00511DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 31295-66-6
Molekylformel C10H8INO
Molekylvikt (g/mol) 285.084
MDL-nummer MFCD02681888
InChI-nyckel DDVPBKUHWSZYIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-4-iodo-5-methylisoxazole
PubChem CID 2776150
IUPAC-namn 4-jod-5-metyl-3-fenyl-l,2-oxazol
LEDER CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 285.08
Procent renhet 97%