Läs mer
4-jod-5-metyl-isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10351243
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10351243 1 g 1g
10187942 250 mg 250mg
10789215 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10351243 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC26311DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7064-38-2
Molekylformel C28H36N4O6S2
Molekylvikt (g/mol) 588.74
MDL-nummer MFCD06411541
InChI-nyckel GDARZPKSXSXRDC-JCMHNJIXNA-N
Synonym 4-iodo-5-methylisoxazole, 4-iodo-5-methyl-isoxazole, isoxazole,4-iodo-5-methyl, isoxazole, 4-iodo-5-methyl
PubChem CID 2795461
LEDER CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCCCCC(O)=O)C2=O)=C1N1CCCC(C1)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-5-methyl-isoxazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 4-jod-5-metyl-l,2-oxazol
Formel vikt 208.98
Procent renhet 97%