Läs mer
4-Iodo-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15448457
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448457 1 g 1g
15468457 250 mg 250mg
15458457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51979.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24250-85-9 | C9H10INO2 | 291.09 g/mol
4-jod-L-fenylalanin kan användas i proteinteknik som en onaturlig modellα aminosyra för att ändra den primära aminosyrasammansättningen via opal (UGA) kodon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-jod-L-fenylalanin kan användas i proteinteknik som en onaturlig modellα aminosyra för att ändra den primära aminosyrasammansättningen via opal (UGA) kodon.
Löslighet Delvis blandbar
med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24250-85-9
Molekylformel C9H10INO2
Molekylvikt (g/mol) 291.09
MDL-nummer MFCD00002602
InChI-nyckel PZNQZSRPDOEBMS-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-iodo-l-phenylalanine, 4-iodophenylalanine, l-4-iodophenylalanine, iodo-phenylalanine, p-iodo-l-phenylalanine, p-iodophenylalanine, s-2-amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, h-phe 4-i-oh, phenylalanine, 4-iodo
PubChem CID 134497
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-jodfenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(I)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-L-phenylalanine
Beilstein 4411317
Löslighetsinformation Partly miscible with water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 291.09
Optisk rotation −6.5° (c=1 in Acetic Acid:Water (4:1))
Känslighet Light sensitive
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.