Läs mer
4-Iodo-m-xylene, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10784943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10784943 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10784943 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412500050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4214-28-2
Molekylformel C8H9I
Molekylvikt (g/mol) 232.06
MDL-nummer MFCD00013706
InChI-nyckel BUNKQJAMHYKQIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-m-xylene, 2,4-dimethyliodobenzene, 1,3-dimethyl-4-iodobenzene, m-xylene, 4-iodo, benzene, 1-iodo-2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-1,5-dimethylbenzene, 4-jod-m-xylol, pubchem3869, acmc-209jnr
PubChem CID 77885
IUPAC-namn 1-iodo-2,4-dimethylbenzene
LEDER CC1=CC=C(I)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-m-xylene
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
Färg Yellow
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.5970 to 1.5990 (20°C, 589nm)
Analysprocentintervall 95%
Formel vikt 232.06
Procent renhet ≥94%