Läs mer
4-Iodo-m-xylene, 98%
Produktkod. 11472908
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472908 10 g 10g
11482908 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16878.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4214-28-2 | C8H9I | 232.06 g/mol
4-jod-m-xylen är en reaktant som används vid framställning av paralogselektiva Hsp90-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-jod-m-xylen är en reaktant som används vid framställning
av paralogselektiva Hsp90-hämmare.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Skydda från ljus. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4214-28-2
Molekylformel C8H9I
Molekylvikt (g/mol) 232.06
MDL-nummer MFCD00013706
InChI-nyckel BUNKQJAMHYKQIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-m-xylene, 2,4-dimethyliodobenzene, 1,3-dimethyl-4-iodobenzene, m-xylene, 4-iodo, benzene, 1-iodo-2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-1,5-dimethylbenzene, 4-jod-m-xylol, pubchem3869, acmc-209jnr
PubChem CID 77885
IUPAC-namn 1-jod-2,4-dimetylbensen
LEDER CC1=CC=C(I)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-m-xylene
Densitet 1.628
Kvantitet 10 g
Brytningsindex 1.598
Beilstein 1422602
Kokpunkt 231°C to 232°C
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 232.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.