Läs mer
4-jod-o-fenylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15421689
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421689 1 g 1g
15441689 250 mg 250mg
15431689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64469.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21304-38-1 | C6H7IN2 | 234.04 g/mol
Det används vid syntes av N-(bensimidazol-2-ylmetyl)iminodiättiksyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används vid syntes av N-(bensimidazol-
2-ylmetyl)iminodieättiksyror.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från ljus, syror och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21304-38-1
Molekylformel C6H7IN2
Molekylvikt (g/mol) 234.04
MDL-nummer MFCD08669466
InChI-nyckel FUOSRKZBOIVBOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diamino-4-iodobenzene, 4-iodo-1,2-diaminobenzene, 4-iodo-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-iodo, 4-iodo-1,2-benzenediamine, 4-iodo-benzene-1,2-diamine, ambkkkkk335, 2-amino-5-iodoaniline, 2-amino4-iodophenylamine
PubChem CID 11207049
IUPAC-namn 4-jodbensen-1,2-diamin
LEDER NC1=C(N)C=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-o-phenylenediamine
Smältpunkt 73°C to 77°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2716284
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 234.04
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.