Läs mer
4-jod-o-xylen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490753
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490753 10 g 10g
11400763 50 g 50g
11410763 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490753 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13232.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 31599-61-8 | C8H9I | 232.064 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31599-61-8
Molekylformel C8H9I
Molekylvikt (g/mol) 232.064
MDL-nummer MFCD00040989
InChI-nyckel CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-iodobenzene, benzene, 4-iodo-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyliodobenzene, 1-iodo-3,4-dimethylbenzene, 4-iodo-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-iodobenzene, 4-iodo-orthoxylene, 4-iodo-0-xylene, pubchem3105
PubChem CID 141646
IUPAC-namn 4-jod-1,2-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)I)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodo-o-xylene
Densitet 1.633
Kvantitet 10 g
Brytningsindex 1.602
Beilstein 1905729
Kokpunkt 231°C to 233°C
Formel vikt 232.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.