Läs mer
4'-Iodoacetanilide, 97%
Produktkod. 10267873 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10267873 1 g Glasflaska 1g
10084313 5 g Glasflaska 5g
10146163 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10267873 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393120010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-50-4 | C8H8INO | 261.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-50-4
Molekylformel C8H8INO
Molekylvikt (g/mol) 261.06
MDL-nummer MFCD00016352
InChI-nyckel SIULLDWIXYYVCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-iodophenyl acetamide, 4-iodoacetanilide, 4'-iodoacetanilide, p-iodoacetanilide, acetamide, n-4-iodophenyl, acetanilide, 4'-iodo, 4'-iodo-acetanilide, pubchem3293, acmc-20akb8, maybridge1_006480
PubChem CID 12147
IUPAC-namn N-(4-jodfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Iodoacetanilide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 184.0°C to 185.0°C
Färg Blå-grå till lila
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel IC6H4NHC(=O)CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 261.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4'-Iodoacetanilide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.