Läs mer
4-jodonanilin, 98 %
Produktkod. 11495027
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495027 250 g 250g
11485027 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21936.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 540-37-4 | C6H6IN | 219,025 g/mol
4-dehydroaniliniumjon, en stabil distonisk isomer av joniserad anilin, genom kollisionsaktiverad dissociation av protonerad 4-jodanilin. Palladiumkatalyserad karbonylering av 4-jodoanilin gav motsvarande fyrarmade stjärnpolybensamider. 4-Jodanilin är en jodsubstituerad anilin som används allmänt som kemiska mellanprodukter vid tillverkning av färgämnen och läkemedel. 4-jodanilin användes för att framställa fenylfunktionaliserad grafenoxid (I-Ph-GO).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-dehydroaniliniumjon, en stabil distonisk isomer av joniserad anilin, genom kollisionsaktiverad dissociation av protonerad 4-jodanilin. Palladiumkatalyserad karbonylering av 4-jodoanilin gav motsvarande fyrarmade stjärnpolybensamider. 4-Jodanilin är en jodsubstituerad anilin som används allmänt som kemiska mellanprodukter vid tillverkning av färgämnen och läkemedel. 4-jodanilin användes för att framställa fenylfunktionaliserad grafenoxid (I-Ph-GO).
Löslighet Något lösligt
i vatten. Lösligt i kloroform, metanol.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-37-4
Molekylformel C6H6IN
Molekylvikt (g/mol) 219.025
MDL-nummer MFCD00007848
InChI-nyckel VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
PubChem CID 10893
IUPAC-namn 4-jodanilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)I
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Iodoaniline
Smältpunkt 61 °C till 64 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 774101
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5027
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i kloroform, metanol.
Formel vikt 219.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.