Läs mer
4-jodoanilin, TRC
Produktkod. 30398060
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30398060 50 g
1 options
Produktkod. 30398060 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI68680050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodoaniline
CAS 540-37-4
Molekylformel C6H6IN
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Iodo-4-aminobenzene, 4-Iodobenzenamine, 4-Iodobenzeneamine, 4-Iodophenylamine, NSC 9246, p-Aminoiodobenzene, p-Aminophenyl Iodide, p-Iodoaniline
InChI formel InChI=1S/C6H6IN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
LEDER Nc1ccc(I)cc1
IUPAC-namn 4-jodonanilin
Molekylvikt (g/mol) 219.02
Formel vikt 218.9545