Läs mer
4-jodonisol, 98 %
Produktkod. 11964711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11964711 500 g Glasflaska 500g
10113360 25 g Glasflaska 25g
10031160 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11964711 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 122325000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-02-2027
Add to basket
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 696-62-8
Molekylformel C7H7IO
Molekylvikt (g/mol) 234.04
InChI-nyckel SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
PubChem CID 69676
IUPAC-namn 1-jod-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)I
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Iodoanisole
Smältpunkt 46,0 °C till 51,0 °C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 237,0 °C (726,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel IC6H4OCH3
Kvantitet 500 g
Beilstein 06,208
Formel vikt 234.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver och/eller bitar
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.