Läs mer
4-jodonisol, TRC
Produktkod. 30394060
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30394060 10 g
1 options
Produktkod. 30394060 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI68684510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodoanisole
CAS 696-62-8
Molekylformel C7H7IO
Kvantitet 10 g
Synonym 1-iodo-4-methoxybenzene, p-Iodoanisole, 1-Iodo-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-iodobenzene, 4-Iodomethoxybenzene, 4-Iodophenyl Methyl Ether, 4-Methoxy-1-iodobenzene, 4-Methoxyiodobenzene, 4-Methoxyphenyl Iodide, NSC 60727, p-Iodoanisole, p-Iodomethoxybenzene, p-Iodophenyl Methyl Ether, p-Methoxyiodobenzene, p-Methoxyphenyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
LEDER COc1ccc(I)cc1
IUPAC-namn 1-jod-4-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 234.03
Formel vikt 233.9542