Läs mer
4-Iodobenzaldehyde, 98+%
Produktkod. 11378416
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378416 250 mg 250mg
11358416 1 g 1g
11368416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17448.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15164-44-0 | C7H5IO | 232.02 g/mol
4-jodbensaldehyd används vid syntes av 4-[2-(trimetylsilyl)etynyl]bensaldehyd, 5,15-dimesityl-10-(3-[2-(trimetylsilyl)etynyl]fenyl}-20-(4-jodfenyl)porfyrin, och 5,15-dimesityl-10-[3,5-bis{2-[4-(N,N'-difluorboryl-1,9-dimetylidipyrrin-5-yl)-fenyl]etynyl}fenyl]-20-(4-jodfenyl)porfyrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-jodbensaldehyd används vid syntes av 4-[2-(trimetylsilyl)etynyl]bensaldehyd, 5,15-dimesityl-10-(3-[2-(trimetylsilyl)etyny]fenyl}-
20-(4-jodfenyl)porfyrin, och 5,15-dimesityl-10-[3,5-bis{2-[4-(N,N′ -difluorboryl-1,9-dimetylidipyrrin-5-yl)-fenyl]etynyl}fenyl]-20-(4-jodfenyl)porfyrin.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Den är känslig för luft och ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15164-44-0
Molekylformel C7H5IO
Molekylvikt (g/mol) 232.02
MDL-nummer MFCD00039576
InChI-nyckel NIEBHDXUIJSHSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-iodo, 4-iodo-benzaldehyde, iodobenzenecarbaldehyde, 4-iodo benzaldehyde, pubchem5349, acmc-1bpp9, intermediates-zcf02160, 4-iodobenzaldehyde, ksc181a1r
PubChem CID 96657
IUPAC-namn 4-jodbensaldehyd
LEDER IC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzaldehyde
Smältpunkt 76°C to 78°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 636101
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 232.02
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.