Läs mer
4-Jodbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 15497997
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497997 25 g 25g
15477997 1 g 1g
15487997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15497997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51119.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 5122-99-6 | C6H6BIO2 | 247,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5122-99-6
Molekylformel C6H6BIO2
Molekylvikt (g/mol) 247.83
MDL-nummer MFCD01319014
InChI-nyckel PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
PubChem CID 151254
IUPAC-namn (4-jodfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzeneboronic acid
Kvantitet 25 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 247.83
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.