Läs mer
4-jodbensensulfonamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15365038 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15365038 5 g 5g
15355038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15365038 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455700050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 825-86-5 | C6H6INO2S | 283.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 825-86-5
Molekylformel C6H6INO2S
Molekylvikt (g/mol) 283.09
InChI-nyckel KQZFABSTXSNEQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzenesulfonamide, 4-iodobenzenesulphonamide, 4-iodobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,4-iodo, benzenesulfonamide, p-iodo, p-jodbenzolsulfonamid, 4-iodibenzenesulphonamide, 4-iodo-benzenesulfonamide, 4-iodo-1-sulfamoylbenzene, 3-11-00-00110 beilstein handbook reference
PubChem CID 13218
IUPAC-namn 4-jodbensensulfonamid
LEDER C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzenesulfonamide
Smältpunkt 193.0°C to 195.0°C
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Linjär formel IC6H4SO2NH2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 283.09
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Iodobenzenesulfonamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.