Läs mer
4-Iodobenzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11475867
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475867 5 g 5g
11485867 25 g 25g
11495867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24416.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-61-3 | C6H4ClIO2S | 302.51 g/mol
Det används som mellanprodukt i organiska synteser& inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som mellanprodukt i organiska synteser& inom medicin.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Fukt& ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-61-3
Molekylformel C6H4ClIO2S
Molekylvikt (g/mol) 302.51
MDL-nummer MFCD00007441
InChI-nyckel POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pipsyl chloride, 4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-iodo, p-iodobenzenesulfonyl chloride, 4-iodobenzenesulphonyl chloride, 4-iodobenzenesulfonylchloride, 4-iodophenylsulfonyl chloride, iodobenzene-p-sulfonyl chloride, unii-mvl274ezog, mvl274ezog
PubChem CID 7399
IUPAC-namn 4-jodbensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 79°C to 84°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2691661
Känslighet Light and moisture sensitive
Merck Index 14,7486
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 302.52
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.