Läs mer
4-Jodobensoesyra, 97 %
Produktkod. 11449602
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449602 10 g 10g
11459602 50 g 50g
11469602 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449602 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10730.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 619-58-9 | C7H5IO2 | 248,02 g/mol
4-jodbensoesyra användes vid syntesen av [hydroxi(4-karboxifenyl)jodonium]jon in situ som hjälper till vid klyvningen av en mängd olika alkener. Det används som anti-infektionsmedel, preventivmedel och röntgenkontrastmedel för diagnostisk radiologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-jodbensoesyra användes vid syntesen av [hydroxi(4-karboxifenyl)jodonium]jon in situ som hjälper till vid klyvningen av en mängd olika alkener. Det används som anti-infektionsmedel, preventivmedel och röntgenkontrastmedel för diagnostisk radiologi.
Löslighet
Delvis blandbar med vatten. Lösligt i alkohol& eter.
Anmärkningar
Den är känslig för ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-58-9
Molekylformel C7H5IO2
Molekylvikt (g/mol) 248.02
MDL-nummer MFCD00002533
InChI-nyckel GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoic acid, benzoic acid, 4-iodo, benzoic acid, p-iodo, 4-iodo-benzoic acid, p-iodobenzenecarboxylic acid, 4-jodbenzoesaeure, unii-ipo4lyq1en, 4-jodbenzoesaeure german, 4-iodo benzoic acid, ipo4lyq1en
PubChem CID 12085
IUPAC-namn 4-jodbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzoic acid
Smältpunkt ∼265 °C (dekomposition)
Densitet 2.18
Kvantitet 10 g
Beilstein 1860232
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Delvis blandbar med vatten. Löslig i alkoholeter & .
Formel vikt 248.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.