Läs mer
4-Jodobensoesyra, 97 %
Beskrivning
4-jodbensoesyra användes vid syntesen av [hydroxi(4-karboxifenyl)jodonium]jon in situ som hjälper till vid klyvningen av en mängd olika alkener. Det används som anti-infektionsmedel, preventivmedel och röntgenkontrastmedel för diagnostisk radiologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-jodbensoesyra användes vid syntesen av [hydroxi(4-karboxifenyl)jodonium]jon in situ som hjälper till vid klyvningen av en mängd olika alkener. Det används som anti-infektionsmedel, preventivmedel och röntgenkontrastmedel för diagnostisk radiologi.
Löslighet
Delvis blandbar med vatten. Lösligt i alkohol& eter.
Anmärkningar
Den är känslig för ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Iodobenzoic acid |
| Smältpunkt | ∼265 °C (dekomposition) |
| Densitet | 2.18 |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 1860232 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Löslighetsinformation | Delvis blandbar med vatten. Löslig i alkoholeter & . |
| Formel vikt | 248.02 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.