Läs mer
4-Iodobenzoic acid, 98%
Produktkod. 10552901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10552901 10 g Glasflaska 10g
10744261 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10552901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124480100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 619-58-9 | C7H5IO2 | 248.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-58-9
Molekylformel C7H5IO2
Molekylvikt (g/mol) 248.02
MDL-nummer MFCD00002533
InChI-nyckel GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoic acid, benzoic acid, 4-iodo, benzoic acid, p-iodo, 4-iodo-benzoic acid, p-iodobenzenecarboxylic acid, 4-jodbenzoesaeure, unii-ipo4lyq1en, 4-jodbenzoesaeure german, 4-iodo benzoic acid, ipo4lyq1en
PubChem CID 12085
IUPAC-namn 4-jodbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzoic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 270°C to 274°C
Färg Vitt
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel IC6H4COOH
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.04g/L (25°C)
Formel vikt 248.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.