Läs mer
4-jodobenzonitril, 98 %
Produktkod. 11426137
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426137 100 g 100g
11406137 5 g 5g
11416137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25104.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 3058-39-7 | C7H4IN | 229,02 g/mol
4-Jodbensonitril används i organisk syntes. Det används som katalytiskt medel, petrokemisk tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Jodbensonitril används i organisk syntes. Det används som katalytiskt medel, petrokemisk tillsats.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara i mörker. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3058-39-7
Molekylformel C7H4IN
Molekylvikt (g/mol) 229.02
MDL-nummer MFCD00051310
InChI-nyckel XOKDXPVXJWTSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzonitrile, benzonitrile, 4-iodo, p-cyanoiodobenzene, benzonitrile, p-iodo, 1-cyano-4-iodobenzene, 4-cyanoiodobenzene, 4-iodo-benzonitrile, 4-iodobenzenecarbonitrile, 4-iodbenzonitril, 4-iodo benzonitrile
PubChem CID 76467
IUPAC-namn 4-jodbensonitril
LEDER IC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzonitrile
Smältpunkt 125 °C till 127 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3439
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 229.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.