Läs mer
4-jodbensotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7081974
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494833 1 g 1g
11404843 5 g 5g
11414843 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494833 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12189.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 455-13-0 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
4-jodbensotrifluorid kan användas som substrat med elektrondefekt aromatisk ring, under Mizoroki-Heck-reaktion med akrylsyra, för att ge 4-trifluormetylkanelsyra. Den genomgår aminokarbonylering i DMF med användning av fosforylklorid för att ge N,N-dimetyl-(4-trifluormetyl)bensamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-jodbensotrifluorid kan användas som substrat med elektrondefekt aromatisk ring, under Mizoroki-Heck-reaktion med akrylsyra, för att ge 4-trifluorometylkanelsyra. Den genomgår aminokarbonylering i DMF med användning av fosforylklorid för att ge N,N-dimetyl-(4-trifluormetyl)bensamid.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara mörkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 455-13-0
Molekylformel C7H4F3I
Molekylvikt (g/mol) 272.009
MDL-nummer MFCD00039398
InChI-nyckel SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 67993
IUPAC-namn 1-jod-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzotrifluoride
Smältpunkt -8°C
Densitet 1.851
Kokpunkt 68°C to 70°C (15 mmHg)
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.518
Kvantitet 1 g
Beilstein 1944013
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 272.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.