Läs mer
4-Jodobenzoylklorid, 98 %
Artikelnummer. 11467066
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
11467066 5 g 5g
11477066 25 g 25g
11487066 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11467066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25388.06
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1711-02-0 | C7H4ClIO | 266,462 g/mol
4-jodbensoylklorid används vid framställning av pyrroler genom reaktion med iminer och acetylener medierade av isocyanider med användning av palladiumkatalys. Det används också vid framställning av N-(1-bensylpyrrolidin-3-yl)arylbensamider, potentiella humana dopamin D4 -antagonister. Vidare används det för att framställa [2]rotaxanmonomer och poly[2]rotaxan. Utöver detta är det viktigt vid modifiering av poly(allylamin) för att göra polymerröntgen synlig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-jodbensoylklorid används vid framställning av pyrroler genom reaktion med iminer och acetylener medierade av isocyanider med användning av palladiumkatalys. Det används också vid framställning av N-(1-bensylpyrrolidin-3-yl)arylbensamider, potentiella humana dopamin D4 -antagonister. Vidare används det för att framställa [2]rotaxanmonomer och poly[2]rotaxan. Utöver detta är det viktigt vid modifiering av poly(allylamin) för att göra polymerröntgen synlig.
Löslighet Löslig i
toluen och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka baser och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1711-02-0
Molekylformel C7H4ClIO
Molekylvikt (g/mol) 266.462
MDL-nummer MFCD00001058
InChI-nyckel NJAKCIUOTIPYED-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-iodo, benzoyl chloride, p-iodo, 4-iodobenzoic acid chloride, 4-iodobenzoylchloride, 4-iodo-benzoyl chloride, 4iodobenzoyl chloride, 4-iodo-benzoylchlorid, rho-iodobenzoyl chloride, 4-iodo benzoyl chloride
PubChem CID 74373
IUPAC-namn 4-jodbensoylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)I
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzoyl chloride
Smältpunkt 61 °C till 65 °C
Kokpunkt 120 °C till 121 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 774718
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i toluen och bensen.
Formel vikt 266.47
Procent renhet 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobenzoyl chloride
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Iodobenzoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.