Läs mer
4-Jodobenzoylklorid, 98 %
Beskrivning
4-jodbensoylklorid används vid framställning av pyrroler genom reaktion med iminer och acetylener medierade av isocyanider med användning av palladiumkatalys. Det används också vid framställning av N-(1-bensylpyrrolidin-3-yl)arylbensamider, potentiella humana dopamin D4 -antagonister. Vidare används det för att framställa [2]rotaxanmonomer och poly[2]rotaxan. Utöver detta är det viktigt vid modifiering av poly(allylamin) för att göra polymerröntgen synlig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-jodbensoylklorid används vid framställning av pyrroler genom reaktion med iminer och acetylener medierade av isocyanider med användning av palladiumkatalys. Det används också vid framställning av N-(1-bensylpyrrolidin-3-yl)arylbensamider, potentiella humana dopamin D4 -antagonister. Vidare används det för att framställa [2]rotaxanmonomer och poly[2]rotaxan. Utöver detta är det viktigt vid modifiering av poly(allylamin) för att göra polymerröntgen synlig.
Löslighet Löslig i
toluen och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka baser och vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Iodobenzoyl chloride |
| Smältpunkt | 61 °C till 65 °C |
| Kokpunkt | 120 °C till 121 °C (1 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 774718 |
| Känslighet | Ljus- och fuktkänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i toluen och bensen. |
| Formel vikt | 266.47 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.