Läs mer
4-jodbensylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324166
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324166 1 g 1g
11334166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19278.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18282-51-4 | C7H7IO | 234.036 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18282-51-4
Molekylformel C7H7IO
Molekylvikt (g/mol) 234.036
MDL-nummer MFCD01732720
InChI-nyckel CNQRHSZYVFYOIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzyl alcohol, 4-iodophenyl methanol, p-iodobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-iodo, benzyl alcohol, p-iodo, 4-iodobenzylalcohol, p-iodobenzylalcohol, 4-iodobenzyl-alcohol, 4-iodobenzyl zlcohol, p-lodo-benzyl alcohol
PubChem CID 29012
IUPAC-namn (4-jodfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzyl alcohol
Smältpunkt 72°C to 74°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1931621
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 234.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.