Läs mer
4-jodbensylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11473727
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473727 5 g 5g
11483727 25 g 25g
11493727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18200.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16004-15-2 | C7H6BrI | 296.933 g/mol
4-Jodbensylbromid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Jodbensylbromid används som en organisk
kemisk syntesintermediär.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16004-15-2
Molekylformel C7H6BrI
Molekylvikt (g/mol) 296.933
MDL-nummer MFCD00209656
InChI-nyckel BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodobenzene, 4-iodobenzylbromide, p-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodo-benzene, alpha-bromo-4-iodotoluene, 4-bromomethyl-1-iodobenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-iodo, 4-iodo benzyl bromide
PubChem CID 954258
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-jodbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzyl bromide
Smältpunkt 78°C to 82°C
Kokpunkt 140°C (15 mmHg)
Odör Irritating
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2325160
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 296.94
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Iodobenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Iodobenzyl bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.