Läs mer
4-jodobensylbromid, 97 %
Beskrivning
4-Jodbensylbromid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
kemisk syntesintermediär.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och aminer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Iodobenzyl bromide |
| Smältpunkt | 78 °C till 82 °C |
| Kokpunkt | 140 °C (15 mmHg) |
| Odör | Irriterande |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2325160 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 296.94 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 4-Iodobenzyl bromide
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromomethyl-4-iodebenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.