Läs mer
4-jodbensylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11388416
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388416 1 g 1g
11398416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17450.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39959-59-6 | C7H8IN | 233.052 g/mol
4-jodbensylamin används för att framställa 2-brom-N-(4-jod-bensyl)-acetamid i närvaro av bromacetylbromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-jodbensylamin används för att framställa 2-bromo
-N-(4-jod-bensyl)-acetamid i närvaro av bromacetylbromid.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för luft och ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39959-59-6
Molekylformel C7H8IN
Molekylvikt (g/mol) 233.052
MDL-nummer MFCD00047933
InChI-nyckel KCGZGJOBKAXVSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl methanamine, 4-iodobenzylamine, 4-iodo-benzylamine, 4-iodobenzyl amine, benzenemethanamine, 4-iodo, 1-4-iodophenyl methanamine, 4-iodophenyl methylamine, 4-iodobenzylamine, hydrochloride salt, acmc-20a5sy, p-iodobenzylamine
PubChem CID 2737533
IUPAC-namn (4-jodfenyl)metanamin
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzylamine
Smältpunkt 46°C to 48°C
Kokpunkt 113°C to 115°C (4 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 2689605
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 233.05
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Iodobenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.